Blow lamp, Spotflam®
Fournisseur: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
3000004963
CAMP3000004963EA 42.8 EUR InStock
CAMP3000004963
Blow lamp, Spotflam®
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Blow lamp which is ideal for precision work and especially for use indoors, for example on craft projects. It has a finely adjustable flame with an air ring and can be used in any position without preheating.
  • One hand adjustment
  • Gas consumption: 9 g/h
  • Runtime: Less than 5 hours
Weight: 61 g
Information de livraison: Supplied with a CV360 cartridge.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité