Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Refractive Indexx Liquid, Series AA

Fournisseur: CARGILLE

1806Y-1.4400-8
CARG1806Y-1.4400-8EA 237 EUR InStock
CARG1806Y-1.4400-8
Refractive Indexx Liquid, Series AA
Étalons Étalons d'indice de réfraction
Refractive index liquids have a broad range of applications in diversified fields.

  • Colourless formulation
  • Stable
  • Shelf life unopened: 5 years from date of manufacture
  • Shelf life open: Half the remaining time after opening
  • Keep tightly capped

Adjustment: ±0,0002


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité