Anti-TXA2-R Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
10004452-1
CAYM10004452-1EA 540 EUR InStock
CAYM10004452-1
Anti-TXA2-R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TXA2-R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: cos-7, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité