Anti-Nitrotyrosine Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 8C7.3]
Fournisseur: Cayman Chemical
10006966-100
CAYM10006966-100EA 603 EUR InStock
CAYM10006966-100
Anti-Nitrotyrosine Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 8C7.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Nitrotyrosine
Clonality: Monoclonal
Clone: 8C7.3
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: species independent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité