Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP), en comprimés
Fournisseur: Cayman Chemical
10009147-1
CAYM10009147-1EA 126 EUR InStock
CAYM10009147-1
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP), en comprimés
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Acid Phosphatase Substrate
Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité