Acide 2-thiobarbiturique
Fournisseur: Cayman Chemical
10009199-1
CAYM10009199-1EA 123 EUR InStock
CAYM10009199-1
Acide 2-thiobarbiturique
Acide 2-thiobarbiturique
Formule: C₄H₄N₂O₂S
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 235 °C
Densité: 1.661 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006674
Numéro CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité