Anti-MAPKK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
10009518-1
CAYM10009518-1EA 720 EUR InStock
CAYM10009518-1
Anti-MAPKK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAPKK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité