Anti-dynamin Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
10009786-1
CAYM10009786-1EA 720 EUR InStock
CAYM10009786-1
Anti-dynamin Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: dynamin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité