Arachidonic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
10010377-1
CAYM10010377-1EA 208 EUR InStock
CAYM10010377-1
Arachidonic acid
Arachidonic acid
Formule: C₂₀H₃₂O₂
Numéro MDL: MFCD00004417
Numéro CAS: 506-32-1
EINECS: 208-033-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité