Anti-CB2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Cayman Chemical
10010712-500
CAYM10010712-500EA 582 EUR InStock
CAYM10010712-500
Anti-CB2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope: near N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité