Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phényl-1,2,3-thiadiazole ≥98%

Fournisseur: Cayman Chemical
Attention

10011055-250
CAYM10011055-250EA 45.2 EUR InStock
CAYM10011055-250
4-Phényl-1,2,3-thiadiazole ≥98%
4-Phényl-1,2,3-thiadiazole
Cytochrome P450 (CYP450) enzymes are a superfamily of oxidative catalysts important in the biosynthesis and metabolism of a wide range of endogenous molecules as well as the metabolism of xenobiotics. For example, CYP2B4 metabolises substituted amines, CYP2E1 metabolises various alcohols and halogenated alkenes, and CYP1A2 catalyzes the oxygenation of aromatic compounds and polycyclic hydrocarbons. 4-phenyl-1,2,3-Thiadiazole is, at 100 µM, a selective inhibitor of certain CYP450 enzymes (CYP2B4, CYP2E1), but not others (CYP1A2), with inactivation occurring in a mechanism-based manner.

Attention: This product is not for human or veterinary use.


Formule: C₈H₆N₂S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00087232
Numéro CAS: 25445-77-6
EINECS: 636-735-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité