Anti-EP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
101770-1
CAYM101770-1EA 540 EUR InStock
CAYM101770-1
Anti-EP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité