Anti-Phosphothreonine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 18F6]
Fournisseur: Cayman Chemical
10221-100
CAYM10221-100EA 882 EUR InStock
CAYM10221-100
Anti-Phosphothreonine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 18F6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Phosphothreonine
Clonality: Monoclonal
Clone: 18F6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité