Anti-FABP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC68]
Fournisseur: Cayman Chemical
10233-1
CAYM10233-1EA 528 EUR InStock
CAYM10233-1
Anti-FABP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC68]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FABP3
Clonality: Monoclonal
Clone: CC68
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité