Anti-PGIS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C8]
Fournisseur: Cayman Chemical
10247-1
CAYM10247-1EA 528 EUR InStock
CAYM10247-1
Anti-PGIS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PGIS
Clonality: Monoclonal
Clone: 3C8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité