Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIM4 Armenian hamster Monoclonal Antibody [clone: Kat5-18]

Fournisseur: Cayman Chemical
10322-1
CAYM10322-1EA 528 EUR InStock
CAYM10322-1
Anti-TIM4 Armenian hamster Monoclonal Antibody [clone: Kat5-18]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIM4
Clonality: Monoclonal
Clone: Kat5-18
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité