3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone
Fournisseur: Cayman Chemical
13320-500
CAYM13320-500EA 76.2 EUR InStock
CAYM13320-500
3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone
3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00003138
Numéro CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité