Anti-DNMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 60B1220.1]
Fournisseur: Cayman Chemical
13479-1
CAYM13479-1EA 825 EUR InStock
CAYM13479-1
Anti-DNMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 60B1220.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNMT
Clonality: Monoclonal
Clone: 60B1220.1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Zebrafish
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 Ea 1 CAYM13479-1
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité