Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNMT3a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 64B1446]

Fournisseur: Cayman Chemical
13484-1
CAYM13484-1EA 634 EUR InStock
CAYM13484-1
Anti-DNMT3a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 64B1446]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNMT3a
Clonality: Monoclonal
Clone: 64B1446
Conjugation: unconjugated
Epitope: near C-terminus
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité