Anti-AR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 156C135.2]
Fournisseur: Cayman Chemical
13492-1
CAYM13492-1EA 615 EUR InStock
CAYM13492-1
Anti-AR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 156C135.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AR
Clonality: Monoclonal
Clone: 156C135.2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité