Anti-TLR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
13582-1
CAYM13582-1EA 719 EUR InStock
CAYM13582-1
Anti-TLR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité