Anti-Cav1.2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S57-46]
Fournisseur: Cayman Chemical
13702-100
CAYM13702-100EA 882 EUR InStock
CAYM13702-100
Anti-Cav1.2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S57-46]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cav1.2
Clonality: Monoclonal
Clone: S57-46
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité