Anti-Methylated Lysine Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Cayman Chemical
13728-400
CAYM13728-400EA 781 EUR InStock
CAYM13728-400
Anti-Methylated Lysine Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Methylated Lysine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: multi-species
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité