Anti-SET7/9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
13731-1
CAYM13731-1EA 553 EUR InStock
CAYM13731-1
Anti-SET7/9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SET7/9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité