Anti-NF kappaB (p65) Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 112A1021]
Fournisseur: Cayman Chemical
13756-1
CAYM13756-1EA 572 EUR InStock
CAYM13756-1
Anti-NF kappaB (p65) Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 112A1021]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NF kappaB (p65)
Clonality: Monoclonal
Clone: 112A1021
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité