Anti-MeCP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
13775-1
CAYM13775-1EA 505 EUR InStock
CAYM13775-1
Anti-MeCP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MeCP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité