Anti-I kappaB-zeta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
13926-1
CAYM13926-1EA 533 EUR InStock
CAYM13926-1
Anti-I kappaB-zeta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: I kappaB-zeta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité