Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-polyubiquitinated-lysozyme Mouse Monoclonal Antibody [clone: FK1]

Fournisseur: Cayman Chemical
14219-100
CAYM14219-100EA 573 EUR InStock
CAYM14219-100
Anti-polyubiquitinated-lysozyme Mouse Monoclonal Antibody [clone: FK1]
Anticorps
Ubiquitin is a small protein composed of 76 amino acids and having a molecular weight of 8.6 kDa.

It exists in all eukaryotic cells and is responsible for numerous functions in the cell by post-translational modifications of substrate proteins (ubiquitination). This process is important to numerous cellular processes including, but not limited to, apoptosis, cell cycle and division, DNA transcription, immune response, modulation of cell surface receptors, and viral infections.

Clone FK1 reacts with polyubiquitinated conjugates, but does not react with free ubiquitin or monoubiquitinated conjugates. Cayman's Multiubiquitin Chain Monoclonal Antibody (Clone FK1) can be used for Western blotting applications in species independent samples.

Type: Primary
Antigen: Polyubiquitinated-lysozyme
Clonality: Monoclonal
Clone: FK1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Multiple

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité