1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: DSPC, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate
15100-25
CAYM15100-25EA 1050 EUR InStock
CAYM15100-25
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98%
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formule: C₄₄H₈₈NO₈P
MW: 790,16 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036905
Numéro CAS: 816-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité