Anti-MPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F6]
Fournisseur: Cayman Chemical
15640-1
CAYM15640-1EA 528 EUR InStock
CAYM15640-1
Anti-MPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MPO
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité