Anti-GPR43 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
15727-1
CAYM15727-1EA 540 EUR InStock
CAYM15727-1
Anti-GPR43 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPR43
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité