Anti-COX-1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: CX111]
Fournisseur: Cayman Chemical
160111-250
CAYM160111-250EA 603 EUR InStock
CAYM160111-250
Anti-COX-1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: CX111]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COX-1
Clonality: Monoclonal
Clone: CX111
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Sheep, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité