Anti-COX-1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: CX111]
Fournisseur: Cayman Chemical
160120-1
CAYM160120-1EA 591 EUR InStock
CAYM160120-1
Anti-COX-1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: CX111]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COX-1
Clonality: Monoclonal
Clone: CX111
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Sheep, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité