Anti-iPLA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
160507-1
CAYM160507-1EA 540 EUR InStock
CAYM160507-1
Anti-iPLA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: iPLA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Hamster, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité