Anti-ALDH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
160720-1
CAYM160720-1EA 540 EUR InStock
CAYM160720-1
Anti-ALDH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALDH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Sheep, Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité