Anti-TRAIL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
160750-500
CAYM160750-500EA 540 EUR InStock
CAYM160750-500
Anti-TRAIL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRAIL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité