Anti-TRAIL-R4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
160755-1
CAYM160755-1EA 528 EUR InStock
CAYM160755-1
Anti-TRAIL-R4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRAIL-R4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité