Anti-AIF Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
160773-500
CAYM160773-500EA 540 EUR InStock
CAYM160773-500
Anti-AIF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AIF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité