Anti-GPR41 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
16104-1
CAYM16104-1EA 540 EUR InStock
CAYM16104-1
Anti-GPR41 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPR41
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: near N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité