Anti-DYKDDDDK Rabbit Polyclonal Antibody (KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin))
Fournisseur: Cayman Chemical
162150-1
CAYM162150-1EA 540 EUR InStock
CAYM162150-1
Anti-DYKDDDDK Rabbit Polyclonal Antibody (KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin))
Anticorps
Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité