Étalons pour acides gras saturés/monoins saturés, mélange LC-MS
Fournisseur: Cayman Chemical
17942-1
CAYM17942-1EA 108 EUR InStock
CAYM17942-1
Étalons pour acides gras saturés/monoins saturés, mélange LC-MS
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Le mélange LC-MS d'acides gras saturés ou monoinsaturés contient divers acides gras saturés ou insaturés. Le mélange est fourni dans une ampoule ambrée dont l'espace libre a été purgé avec de l'argon pour éviter l'oxydation des lipides. Ce produit a été conçu pour une utilisation directe dans les applications LC-MS.
  • Conçu pour une utilisation directe en 'snap and inject' dans les applications de spectrométrie de masse.
  • >1 ml fourni à la concentration spécifiée dans l'insert
  • Convient parfaitement au développement de méthodes et comme norme d'adéquation du système.
  • Pureté : ≥95%
  • Formulation: Une solution dans l'éthanol (10 µg/ml de chaque composé)
La solution peut être diluée en série pour la préparation de calibreurs et d'étalons CQ et/ou utilisée directement comme étalon d'adéquation du système ou comme étalon de réglage. Après ouverture, il est recommandé de transférer immédiatement le mélange dans un flacon avec bouchon à vis en verre de 1 ml, pour éviter l'évaporation du solvant, et de le conserver à -20 °C. Le mélange doit être jeté après plusieurs cycles de congélation/décongélation.
Les acides gras saturés ou insaturés représentés dans ce mélange sont composés de 12 à 24 carbones. Ces composés sont présents à l'état naturel dans les plantes et les mammifères et jouent des rôles biologiques importants, notamment en servant de précurseurs dans la production de divers autres lipides. Certains ont également été utilisés pour la production industrielle de savons, de cosmétiques, de lubrifiants, d'agents de démoulage et d'agents de surface.
Conditionnement: Chaque flacon contient un mélange d'étalons conditionnés dans des ampoules ambrées purgées à l'argon.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité