1-(3,4-Dihydroxyphenyl)propan-2-one ≥98%, Solide
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
19522-25
CAYM19522-25EA 160 EUR InStock
CAYM19522-25
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)propan-2-one ≥98%, Solide
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)propan-2-one
3',4'-Dihydroxyphenylacetone (Item No. 19522) is an analytical reference standard. It is a minor metabolite of 3,4-MDEA (Item Nos. 14085 | 15689), MDMA, and α-methyldopa produced by oxidative deamination.1,2,3 This product is intended for forensic and research applications.
Attention: This product is not for human or veterinary use.
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD03093024
Numéro CAS: 2503-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité