Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Caryophyllene ≥98%

Fournisseur: Cayman Chemical
Danger

21572-100
CAYM21572-100EA 202 EUR InStock
CAYM21572-100
β-Caryophyllene ≥98%
β-Caryophyllene
β-Caryophyllene is a sesquiterpene that has been found in plants, including C. sativa, C. indica, and hemp, and has diverse biological activities, including lipid metabolic, antioxidant, anti-neuroinflammatory, anti-proliferative, and antinociceptive properties.

Attention: This product is not for human or veterinary use.


Formule: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075925
Numéro CAS: 87-44-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité