Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRF3 rabbit polyclonal antibody

Fournisseur: Cayman Chemical
24937-100
CAYM24937-100EA 624 EUR InStock
CAYM24937-100
Anti-IRF3 rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Interferon regulatory factor 3 (IRF3) is a member of the IRF family that plays a crucial role in activation of innate immunity and inflammation in response to viral infection, functioning as a molecular switch for antiviral activity. Double-stranded RNA generated during a viral infection leads to IRF3 activation through serine/threonine phosphorylation by TBK1 (Item No. 22817) or IKKε (IKBKE) kinases, which induces a conformational change leading to its dimerization, nuclear localization, and association with CREB binding protein (CREBBP)/p300. The complex formed by this association, known as DRAF1, activates transcription of interferon α (IFN-α) and IFN-β as well as other IFN-induced genes, which play a critical role in the type 1 IFN-dependent immune response. Cayman’s IRF3 Polyclonal Antibody can be used for Western blot and ELISA applications. The antibody recognizes IRF3 at ~47 kDa from human samples.

  • Starting dilutions: ELISA and WB (1:200)
  • For immunochemical detection of IRF3

Type: Primary
Antigen: IRF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité