Anti-TBK1 mouse monoclonal antibody [clone: 4E6]
Fournisseur: Cayman Chemical
25924-100
CAYM25924-100EA 624 EUR InStock
CAYM25924-100
Anti-TBK1 mouse monoclonal antibody [clone: 4E6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TBK1
Clonality: Monoclonal
Clone: 4E6
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité