Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NF-κB (p105/p50) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RM299]

Fournisseur: Cayman Chemical
35314-100
CAYM35314-100EA 0 EUR InStock
CAYM35314-100
Anti-NF-κB (p105/p50) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RM299]
Anticorps
NF-κB is a ubiquitously expressed transcription factor composed of varied combinations of five subunits: p65/RelA, RelB, c-Rel, p105/p50, and p100/p52. The NF-κB p50 subunit is a truncated version of p105 that lacks ankyrin repeat domains. The p105 subunit can be phosphorylated by GSK3β, which prevents p105 processing and degradation in resting cells. In TNF-α-stimulated cells, GSK3β phosphorylation induces processing of p105 into p50, which forms a heterodimer with p65 and is translocated to the nucleus to initiate the transcription of a variety of genes involved in innate and adaptive immunity.

The p105 subunit can also be phosphorylated by the IKKβ complex downstream of TNF receptor 1 (TNFR1), inducing processing of p105 into p50, or by tumor progression locus 2 (TPL2) downstream of toll-like receptor 4 (TLR4) activation by LPS. Increased protein levels of NF-κB, irrespective of cytoplasmic or nuclear localization, are associated with lower overall survival and disease-free survival in patients with solid tumors. NF-κB (p105/p50) Rabbit Monoclonal Antibody (Clone RM299) can be used for immunohistochemistry (IHC) and Western blot (WB) applications at a dilution of 1:100 to 1:200.

Type:
Antigen: NF-κB (p105/p50)
Clonality: Monoclonal
Clone: RM299
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité