Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine ≥95%
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: THPTA, Tris[[1-(3-hydroxypropyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methyl]amine, 3,3′,3′′-(4,4′,4′′-(Nitrilotris(methylene))tris(1H-1,2,3-triazole-4,1-diyl))tris(propan-1-ol)
35670-100
CAYM35670-100EA 104 EUR InStock
CAYM35670-100
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine ≥95%
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine
A ligand for copper(I)-catalysed azide/alkyne cycloaddition.
Formule: C₁₈H₃₀N₁₀O₃
MW: 434,51 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD27665386
Numéro CAS: 760952-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité