Cannabicyclolic Acid (CRM)
Fournisseur: Cayman Chemical
35745-1
CAYM35745-1EA 466 EUR InStock
CAYM35745-1
Cannabicyclolic Acid (CRM)
Étalons Étalons organiques
(±)-Cannabicyclolic acid (CRM) is a certified reference material categorized as a photodegradation product of the phytocannabinoid cannabichromenic acid.
Attention: This product is intended for research and forensic applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité