Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Etain (II) chlorure dihydraté

Fournisseur: Cayman Chemical
Danger

460107-1
CAYM460107-1EA 23.3 EUR InStock
CAYM460107-1
Etain (II) chlorure dihydraté
Tin (II) chloride dihydrate


Formule: SnCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité