Rouge huile O solution test des gouttelettes lipidiques
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
600045-25
CAYM600045-25EA 43.9 EUR InStock
CAYM600045-25
Rouge huile O solution test des gouttelettes lipidiques
Oil red O
  • Formulation: A 25 ml stock solution
Formule: C₂₆H₂₄N₄O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003898
Numéro CAS: 1320-06-5
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité